Print…
5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9925-25G PC9925-5G
APOSPC9925-25GEA 43.5 EUR
APOSPC9925-25G APOSPC9925-5G
5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
5-Bromo-2,4-difluoroaniline
Fórmula: C₆H₄BrF₂N
Ponto de Fusão: 25…29 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03426368
Número CAS: 452-92-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III