Print…
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9923-100G PC9923-25G PC9923-5G
APOSPC9923-100GEA 253 EUR
APOSPC9923-100G APOSPC9923-25G APOSPC9923-5G
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₄BrF₃O
Ponto de ebulição: 95 °C/4mmHg
Ponto de Fusão: 26…30 °C
Densidade: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191862
Número CAS: 16184-89-7