Print…
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: o-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)benzene, 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC9921-100G PC9921-25G PC9921-5G
APOSPC9921-100GEA 397 EUR
APOSPC9921-100G APOSPC9921-25G APOSPC9921-5G
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene 98%
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₇BrF₂O
Peso Molecular: 237.04 g/mol
Ponto de ebulição: 222 °C
Ponto de Fusão: 13
Densidade: 1.555 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190103
Número CAS: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8 II