Print…
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9916-5G PC9916-1G PC9916-25G
APOSPC9916-5GEA 0 EUR
APOSPC9916-5G APOSPC9916-1G APOSPC9916-25G
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₄FNO
Ponto de Fusão: 78…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368786
Número CAS: 105942-10-7