Print…
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9915-1G PC9915-25G PC9915-5G
APOSPC9915-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9915-1G APOSPC9915-25G APOSPC9915-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₈H₅BrFN
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368341
Número CAS: 105942-09-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III