Print…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9912-10G PC9912-1G
APOSPC9912-10GEA 232 EUR
APOSPC9912-10G APOSPC9912-1G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₃
Peso Molecular: 206.12 g/mol
Ponto de Fusão: 191…193 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368783
Número CAS: 328-69-8