Print…
3-Bromo-4-fluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9908-100G PC9908-25G
APOSPC9908-100GEA 43.5 EUR
APOSPC9908-100G APOSPC9908-25G
3-Bromo-4-fluoroaniline 98%
3-Bromo-4-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₅BrFN
Ponto de ebulição: 124 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 29…36 °C
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788559
Número CAS: 656-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III