2-Bromo-6-fluoroaniline 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC9902-100G
PC9902-25G
PC9902-1KG
APOSPC9902-100GEA
132
EUR
APOSPC9902-100G
APOSPC9902-25G
APOSPC9902-1KG
2-Bromo-6-fluoroaniline 99%
2-Bromo-6-fluoroaniline
Fórmula:
C₆H₅BrFN Densidade: 1,674 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD01310982 Número CAS: 65896-11-9 |