Print…
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Difluorophenylacetylene
PC9898-5G PC9898-1G
APOSPC9898-5GEA 126 EUR
APOSPC9898-5G APOSPC9898-1G
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
Fórmula: C₈H₄F₂
Ponto de ebulição: 123…124 °C
Densidade: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039982
Número CAS: 151361-87-4
UN: 1993
ADR: 3,III