Print…
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9891-1G PC9891-25G PC9891-5G
APOSPC9891-1GEA 179 EUR
APOSPC9891-1G APOSPC9891-25G APOSPC9891-5G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine
Fórmula: C₆H₅F₁₀N
Peso Molecular: 281.1 g/mol
Ponto de ebulição: 101…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038263
Número CAS: 883498-76-8