Print…
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9881-100G PC9881-25G PC9881-5G
APOSPC9881-100GEA 1220 EUR
APOSPC9881-100G APOSPC9881-25G APOSPC9881-5G
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Fórmula: C₆H₈F₄O
Ponto de ebulição: 110 °C/740mmHg
Densidade: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093319
Número CAS: 681-68-5