Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9878-1G PC9878-25G PC9878-5G
APOSPC9878-1GEA 0 EUR
APOSPC9878-1G APOSPC9878-25G APOSPC9878-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Fórmula: C₆H₂ClF₃IN
Ponto de Fusão: 126…127 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862099
Número CAS: 505084-55-9