Print…
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9869-1G PC9869-25G
APOSPC9869-1GEA 36.4 EUR
APOSPC9869-1G APOSPC9869-25G
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Fórmula: C₄H₃F₃N₂
Ponto de Fusão: 148…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458860
Número CAS: 33468-69-8