Print…
Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9866-5G PC9866-500MG
APOSPC9866-5GEA 277 EUR
APOSPC9866-5G APOSPC9866-500MG
Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Tetrafluorobenzene-1,3-diol
Fórmula: C₆H₂F₄O₂
Peso Molecular: 182.08 g/mol
Ponto de ebulição: 217…218 °C
Ponto de Fusão: 95…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040202
Número CAS: 16840-25-8