Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9858-1G PC9858-250MG
APOSPC9858-1GEA 144 EUR
APOSPC9858-1G APOSPC9858-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂F₃N
Peso Molecular: 218.01 g/mol
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972770
Número CAS: 732306-24-0