Print…
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,1,1,2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-Icosafluoro-5,8,11-tris(trifluoromethyl)-3,6,9,12-tetraoxapentadecane
PC9855-5G PC9855-1G
APOSPC9855-5GEA 24.8 EUR
APOSPC9855-5G APOSPC9855-1G
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane 97%
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
Fórmula: C₁₄HF₂₉O₄
Peso Molecular: 784.12 g/mol
Ponto de ebulição: 192…195 °C
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 1.723 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054717
Número CAS: 26738-51-2