Print…
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid, 2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC9853-25G PC9853-5G
APOSPC9853-25GEA 145 EUR
APOSPC9853-25G APOSPC9853-5G
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Starting material for preparation of benzoisothiazolone & dithiobis(benzamide) antimicrobials.
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 205.14 g/mol
Ponto de Fusão: 157…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00274210
Número CAS: 313-12-2