Print…
Methyl-2,3-difluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9846-10G PC9846-25G PC9846-5G
APOSPC9846-10GEA 27.7 EUR
APOSPC9846-10G APOSPC9846-25G APOSPC9846-5G
Methyl-2,3-difluorobenzoate
Methyl-2,3-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Ponto de ebulição: 94 °C/ 15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203674
Número CAS: 18355-74-3