Print…
2,6-Difluoro-4-nitrophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9845-1G PC9845-5G PC9845-25G
APOSPC9845-1GEA 31.9 EUR
APOSPC9845-1G APOSPC9845-5G APOSPC9845-25G
2,6-Difluoro-4-nitrophenol 98%
2,6-Difluoro-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃F₂NO₃
Ponto de Fusão: 99,7…100.7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366521
Número CAS: 658-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III