Print…
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9836-1G PC9836-5G
APOSPC9836-1GEA 87.3 EUR
APOSPC9836-1G APOSPC9836-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Fórmula: C₆H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 76 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 24…26 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03425197
Número CAS: 277756-45-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III