Print…
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3-Difluoropyrrolidine HCl
PC9835-1G PC9835-250MG PC9835-5G
APOSPC9835-1GEA 24.8 EUR
APOSPC9835-1G APOSPC9835-250MG APOSPC9835-5G
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₄H₇F₂N
Peso Molecular: 143.56 g/mol
Ponto de Fusão: 128…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788948
Número CAS: 163457-23-6