Print…
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9831-10G PC9831-1G PC9831-5G
APOSPC9831-10GEA 0 EUR
APOSPC9831-10G APOSPC9831-1G APOSPC9831-5G
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Fórmula: C5H10ClF2N
Peso Molecular: 157.59 g/mol
Ponto de Fusão: 236…239 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03452800
Número CAS: 496807-97-7