Print…
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9826-1G PC9826-25G PC9826-5G
APOSPC9826-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9826-1G APOSPC9826-25G APOSPC9826-5G
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅FN₂
Ponto de Fusão: 79…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368774
Número CAS: 115661-37-5