Print…
2-Quinolin-4-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9820-1G PC9820-5G PC9820-25G
APOSPC9820-1GEA 163 EUR
APOSPC9820-1G APOSPC9820-5G APOSPC9820-25G
2-Quinolin-4-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-4-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Fórmula: C₁₈H₁₂F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037911
Número CAS: 476472-22-7