Print…
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4,5-Trifluorophenylacetylene
PC9819-1G PC9819-25G
APOSPC9819-1GEA 66.7 EUR
APOSPC9819-1G APOSPC9819-25G
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Fórmula: C₈H₃F₃
Peso Molecular: 156.11 g/mol
Ponto de ebulição: 53…54 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458177
Número CAS: 158816-55-8
UN: 1993
ADR: 3 III