Print…
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Fluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
PC9804-1G PC9804-5G PC9804-25G
APOSPC9804-1GEA 29 EUR
APOSPC9804-1G APOSPC9804-5G APOSPC9804-25G
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.0345 g/mol
Ponto de Fusão: 87…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094564
Número CAS: 126581-65-5
UN: 3335
ADR: 9 III