Print…
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluor-1-dodecanol, 1H,1H-Perfluoro-1-dodecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluoro-1-dodecanol
PC9798-100G PC9798-5G
APOSPC9798-100GEA 0 EUR
APOSPC9798-100G APOSPC9798-5G
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol 96%
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol
Fórmula: C₁₂H₃F₂₃O
Peso Molecular: 600.12 g/mol
Ponto de ebulição: 133 °C/30mmHg
Ponto de Fusão: 111…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153235
Número CAS: 423-65-4