Print…
Tritylium tetrafluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9789-25G PC9789-5G
APOSPC9789-25GEA 190 EUR
APOSPC9789-25G APOSPC9789-5G
Tritylium tetrafluoroborate
Tritylium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₉H₁₅BF₄
Ponto de Fusão: 205…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013120
Número CAS: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN: 3261
ADR: 8,II