Print…
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9784-1G PC9784-25G PC9784-5G
APOSPC9784-1GEA 24.8 EUR
APOSPC9784-1G APOSPC9784-25G APOSPC9784-5G
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁ClFN
Ponto de Fusão: 161…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03452786
Número CAS: 57395-89-8