Print…
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol, 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9778-1G PC9778-25G
APOSPC9778-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9778-1G APOSPC9778-25G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Fórmula: C₅H₃F₃N₂OS
Ponto de Fusão: 246…251 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00112978
Número CAS: 368-54-7