Print…
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9777-1G PC9777-2.5G
APOSPC9777-1GEA 87.3 EUR
APOSPC9777-1G APOSPC9777-2.5G
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Fórmula: C₁₀H₆F₃N₃O
Peso Molecular: 241.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00140054
Número CAS: 204394-60-5