Print…
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9770-25G PC9770-5G PC9770-1G
APOSPC9770-25GEA 1260 EUR
APOSPC9770-25G APOSPC9770-5G APOSPC9770-1G
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Fórmula: C₁₈H₁₂F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037917
Número CAS: 849021-38-1