Print…
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9756-1G PC9756-5G
APOSPC9756-1GEA 115 EUR
APOSPC9756-1G APOSPC9756-5G
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride
Fórmula: C₅H₅F₅O₃S
Ponto de ebulição: 112…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095419
Número CAS: 73606-13-0