Print…
Ácido 4-Amino-3-fluorobenzoico 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-fluorobenzoic Acid
PC9752-1G PC9752-5G
APOSPC9752-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9752-1G APOSPC9752-5G
Ácido 4-Amino-3-fluorobenzoico 97+%
Ácido 4-Amino-3-fluorobenzoico
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Peso Molecular: 155.13 g/mol
Ponto de Fusão: 212…218 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01660374
Número CAS: 455-87-8