Print…
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9750-1G PC9750-25G
APOSPC9750-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9750-1G APOSPC9750-25G
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
Fórmula: C₁₂H₁₀FNO
Ponto de Fusão: 60…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01312350
Número CAS: 36160-82-4