Print…
3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9743-5G PC9743-10G
APOSPC9743-5GEA 144 EUR
APOSPC9743-5G APOSPC9743-10G
3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
3,5-Difluoro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃F₂NO₃
Ponto de Fusão: 46…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458165
Número CAS: 151414-46-9