Print…
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9740-1G PC9740-5G
APOSPC9740-1GEA 163 EUR
APOSPC9740-1G APOSPC9740-5G
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Fórmula: C₁₃H₉F₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037908
Número CAS: 88283-34-5