Print…
2-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluorormethoxy)phenol, α,α,α-Trifluoro-2-hydroxyanisole
PC9734-25G PC9734-5G
APOSPC9734-25GEA 48 EUR
APOSPC9734-25G APOSPC9734-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
2-(Trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 69…71 °C/60mmHg
Densidade: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236324
Número CAS: 32858-93-8