Print…
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9731-1G PC9731-500MG PC9731-5G
APOSPC9731-1GEA 71.5 EUR
APOSPC9731-1G APOSPC9731-500MG APOSPC9731-5G
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
Fórmula: C₁₀H₈FNO₂
Ponto de Fusão: 159…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074503
Número CAS: 443-75-4