Print…
6-chloro-5-fluoroindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9724-1G PC9724-250MG
APOSPC9724-1GEA 39.3 EUR
APOSPC9724-1G APOSPC9724-250MG
6-chloro-5-fluoroindole
6-chloro-5-fluoroindole
Fórmula: C₈H₅ClFN
Ponto de Fusão: 104…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074496
Número CAS: 122509-72-2