Print…
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9720-1G PC9720-5G PC9720-25G
APOSPC9720-1GEA 229 EUR
APOSPC9720-1G APOSPC9720-5G APOSPC9720-25G
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₇F₆NO₃
Peso Molecular: 327.18 g/mol
Ponto de Fusão: 180…185 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100463
Número CAS: 886497-47-8