Print…
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9714-25G PC9714-5G
APOSPC9714-25GEA 270 EUR
APOSPC9714-25G APOSPC9714-5G
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃F₃INO₂
Ponto de Fusão: 61…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08282788
Número CAS: 393-10-2