Print…
4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Difluoropyridin-4-amine
PC9706-1G PC9706-5G PC9706-250MG
APOSPC9706-1GEA 82.8 EUR
APOSPC9706-1G APOSPC9706-5G APOSPC9706-250MG
4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
4-Amino-2,6-difluoropyridine
Fórmula: C₅H₄F₂N₂
Peso Molecular: 130.098 g/mol
Ponto de Fusão: 124…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08436089
Número CAS: 63489-58-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III