Print…
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9703-10G PC9703-25G PC9703-5G
APOSPC9703-10GEA 290 EUR
APOSPC9703-10G APOSPC9703-25G APOSPC9703-5G
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₄ClF₃N₂O
Ponto de Fusão: 41…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068130
Número CAS: 128455-62-9