Print…
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-3-fluorobromobenzene
PC9674-5G PC9674-1G PC9674-10G
APOSPC9674-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9674-5G APOSPC9674-1G APOSPC9674-10G
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClF
Peso Molecular: 209.44 g/mol
Ponto de Fusão: 29 °C
Densidade: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038306
Número CAS: 883499-24-9