Print…
2-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9671-5G PC9671-25G
APOSPC9671-5GEA 33.5 EUR
APOSPC9671-5G APOSPC9671-25G
2-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
2-Chloro-3-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃ClFN
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407966
Número CAS: 874781-08-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III