Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC9670-5G PC9670-10G
APOSPC9670-5GEA 26.1 EUR
APOSPC9670-5G APOSPC9670-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₉H₆F₆O
Peso Molecular: 244.14 g/mol
Ponto de ebulição: 158…160 °C
Densidade: 1.4192
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00728736
Número CAS: 349-60-0
UN: 1993
ADR: 3 III