Print…
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9668-100G PC9668-25G PC9668-5G
APOSPC9668-100GEA 522 EUR
APOSPC9668-100G APOSPC9668-25G APOSPC9668-5G
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Ponto de ebulição: 130 °C/0,5mmHg
Ponto de Fusão: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037367
Número CAS: 78239-71-1
UN: 3261
ADR: 8,II