Print…
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
PC9667-1G PC9667-5G PC9667-25G
APOSPC9667-1GEA 52.2 EUR
APOSPC9667-1G APOSPC9667-5G APOSPC9667-25G
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412241
Número CAS: 15017-52-4
UN: 3261
ADR: 8,III