Print…
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid
PC9666-25G PC9666-5G PC9666-100G
APOSPC9666-25GEA 27.7 EUR
APOSPC9666-25G APOSPC9666-5G APOSPC9666-100G
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₃NO₄
Peso Molecular: 235.12 g/mol
Ponto de Fusão: 134…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007142
Número CAS: 320-94-5